Learn More
7-etilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethylindole |
| CAS | 22867-74-9 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11N/c1-2-8-4-3-5-9-6-7-11-10(8)9/h3-7,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccc2cc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 7-etil-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 145.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0891 |