Learn More
7-Etilindol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323716 50 g 50 g
11313716 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14875.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22867-74-9 | C10H11N | 145.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22867-74-9
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.21
Número MDL MFCD00143514
Clave InChI PIIZLMYXLGYWTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-ethylindole, 1h-indole, 7-ethyl, 7-ethyl indole, pubchem7338, acmc-1cfby, 7-ethylindole gc
PubChem CID 2724711
Nombre IUPAC 7-etil-1H-indol
SMILES CCC1=C2NC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethylindole
Densidad 1.058
Punto de ebullición 230°C
Índice de refracción 1.603
Cantidad 50 g
Beilstein 1238356
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.21
Porcentaje de pureza ≥98%