Learn More
7-Ethylindole, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10391364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391364 100 g Glass bottle 100 g
1 options
Código de producto. 10391364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271141000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22867-74-9
Fórmula molecular C10H11N
Peso molecular (g/mol) 145.21
Número MDL MFCD00143514
Clave InChI PIIZLMYXLGYWTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-ethylindole, 1h-indole, 7-ethyl, 7-ethyl indole, pubchem7338, acmc-1cfby, 7-ethylindole gc
PubChem CID 2724711
Nombre IUPAC 7-etil-1H-indol
SMILES CCC1=C2NC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethylindole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.05g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Liquid