Learn More
7-etil-d3-camptotecina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethyl-d3-camptothecin |
| CAS | 1217626-02-2 |
| Fórmula molecular | C22H17D3N2O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (4S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione-d3, 7-Ethyl-d3-20(S)-camptothecin, SN 22-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | O=C1C2=C([C@@](O)(CC)C(OC2)=O)C=C3C4=NC5=CC=CC=C5C(CC([2H])([2H])[2H])=C4CN31 |
| Nombre IUPAC | (S)-4-etil-11-(etil-2,2,2-d3)-4-hidroxi-1,12-dihidro-14H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H )-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 379.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.16 |