Learn More
7-etil-5-oxo-5H-[1]benzopirano[2,3-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine |
| CAS | 53944-31-3 |
| Fórmula molecular | C14H11NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 7-Ethyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO2/c1-2-9-5-6-12-11(8-9)13(16)10-4-3-7-15-14(10)17-12/h3-8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 225.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.079 |