Learn More
7-Etil-10-hidroxicamptotecina ((S)-4,11-Dietil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona), Mikromol™
Descripción
7-Etil-10-hidroxicamptotecina ((S)-4,11-Dietil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin |
| CAS | 86639-52-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C22 H20 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, Irinotecan Related Compound B, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity E, Irinotecan Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Nombre IUPAC | (S)-4,11-Dietil-4,9-dihidroxi-1H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolina-3,14(4H,12H)-diona |
| Mostrar más |