Learn More
7-Etil-10-hidroxicamptotecin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412262 100 mg 100 miligramos
15402262 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412262 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459091000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 86639-52-3 | C22H20N2O5 | 392.4 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86639-52-3
Fórmula molecular C22H20N2O5
Peso molecular (g/mol) 392.4
Clave InChI FJHBVJOVLFPMQE-QFIPXVFZSA-N
Sinónimo 7-ethyl-10-hydroxycamptothecin, sn 38 lactone, 7-ethyl-10-hydroxy-camptothecin, 10-hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-ethyl-10-hydroxycamptothecine, le-sn38, 7-ethyl-10-hydroxy-20 s-camptothecin, captothecin, 7-ethyl-10-hydroxy, s-4,11-diethyl-4,9-dihydroxy-1h-pyrano 3',4':6,7 indolizino 1,2-b quinoline-3,14 4h,12h-dione, 7-ethyl-10-hydroxy camptothecin
PubChem CID 104842
ChEBI CHEBI:8988
SMILES CCC1=C2C=C(C=CC2=NC3=C1CN4C3=CC5=C(C4=O)COC(=O)C5(CC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.4
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.