Learn More
Ácido 7-etil-10-(4-N-aminopentanoico)-1-piperidino)carboniloxicamptotecina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethyl-10-(4-N-aminopentanoic acid)-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin |
| CAS | 181467-56-1 |
| Fórmula molecular | C33 H38 N4 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H38N4O8/c1-3-21-22-15-20(45-32(42)36-13-10-19(11-14-36)34-12-6-5-7-28(38)39)8-9-26(22)35-29-23(21)17-37-27(29)16-25-24(30(37)40)18-44-31(41)33(25,43)4-2/h8-9,15-16,19,34,43H,3-7,10-14,17-18H2,1-2H3,(H,38,39)/t33-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)NCCCCC(=O)O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 618.6768 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 618.269 |