Learn More
7-etil-10-(4-amino-1-piperidino)carboniloxicamptotecina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethyl-10-(4-amino-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin-d3 |
| CAS | 1217625-98-3 |
| Fórmula molecular | C28 D3 H27 N4 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-(4S)-4-Ethyl-11-(ethyl-d3)-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl 1-Piperidinecarboxylic Acid Ester, RPR 132595A-d3, NPC-d3 (metabolite) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30N4O6/c1-3-17-18-11-16(38-27(35)31-9-7-15(29)8-10-31)5-6-22(18)30-24-19(17)13-32-23(24)12-21-20(25(32)33)14-37-26(34)28(21,36)4-2/h5-6,11-12,15,36H,3-4,7-10,13-14,29H2,1-2H3/t28-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Cc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(N)CC6)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Peso molecular (g/mol) | 521.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.2354 |