Learn More
7-etoxiresorufina, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethoxyresorufin |
| CAS | 5725-91-7 |
| Punto de fusión | 237°C to 240°C |
| Color | Marrón |
| Fórmula molecular | C14H11NO3 |
| Número MDL | MFCD00037661 |
| Cantidad | 5 mg |
| Beilstein | 225973 |
| Sinónimo | 7-ethoxyresorufin, ethoxyresorufin, resorufin ethyl ether, 7-ethoxy-3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxyphenoxazone, 3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxy, o7-ethylresorufin, 3h-phenoxazin-3-one,7-ethoxy, 7-ethoxy resorufin, 7-ethoxy-3-phenoxazinone |
| Clave InChI | CRCWUBLTFGOMDD-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 7-Ethoxyresorufin
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 7-Ethoxyresorufin