Learn More
N-óxido de 7-etoxiresorufina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethoxyresorufin N-Oxide |
| CAS | 3705-80-4 |
| Fórmula molecular | C14H11NO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Resazurin Ethyl Ether, 7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one 10-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11NO4/c1-2-18-10-4-6-12-14(8-10)19-13-7-9(16)3-5-11(13)15(12)17/h3-8H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=N2=O)c1 |
| Nombre IUPAC | 7-etoxi-10-oxidofenoxazin-10-io-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 257.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.0688 |