Learn More
R&D Systems™ 7-Ethoxyresorufin
Descripción
7-Ethoxyresorufin is a fluorometric substrate of cytochrome P450.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 5725-91-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Cytochrome P450 |
| Fórmula molecular | C14H11NO3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.24g/mol |
| Tipo de producto | Substrate |
Para uso exclusivo en investigación