Learn More
7-Etoxicumarina, TRC
Código de producto. 30388473
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388473 1 g
30379139 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388473 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8917251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31005-02-4
Fórmula molecular C11 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 190.2
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-ethoxy- (9CI, ACI), 7-Ethoxy-2H-1-benzopyran-2-one (ACI), Coumarin, 7-ethoxy- (6CI, 8CI), 7-Ethoxycoumarin, Ethylumbelliferone
Nombre IUPAC 7-etoxicromen-2-ona
SMILES CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethoxycoumarin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.063