Learn More
7-Etoxicocumarina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Ethoxycoumarin-d5 |
| CAS | 1189956-39-5 |
| Fórmula molecular | C11 2H5 H5 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethoxy)chromen-2-one, 7-(Ethoxy-1,1,2,2,2-d5)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Ethoxycoumarin-d5, 7-Ethoxy-d5-coumarin, 7-Ethoxycoumarin-D5 (ethoxy-D5), Ethyl-d5-umbelliferone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 195.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0944 |