Learn More
7-Etoxicumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338985 100 mg 100 miligramos
11328985 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338985 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14116.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 31005-02-4 | C11H10O3 | 190.198 g/mol
7-Ethoxycoumarin is a substrate for CYP2B6 used in fluorometric assays of microsomal monooxygenase activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-etoxicumarina es un sustrato para CYP2B6 utilizado en ensayos fluorométricos de actividad microsomal monooxigenasa.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente (turbidez muy débil), 95 % de etanol (50 mg/ml), DMF y DMSO. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31005-02-4
Fórmula molecular C11H10O3
Peso molecular (g/mol) 190.198
Número MDL MFCD00006877
Clave InChI LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-ethoxycoumarin, 7-ethoxy-2h-chromen-2-one, ethylumbelliferone, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxy, 7-ethoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxycoumarine, pubchem8680, coumarin, 7-ethoxy, acmc-209hjx
PubChem CID 35703
ChEBI CHEBI:28184
Nombre IUPAC 7-etoxicromen-2-ona
SMILES CCOC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethoxycoumarin
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 146200
Información de solubilidad Soluble in hot methanol (very faint turbidity),95% ethanol (50mg/ml),DMF,and DMSO. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 99%