Learn More
7-Etoxi-Resinofina, TRC
Código de producto. 30134266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134266 25 mg 25 miligramos
30133405 1 mg 1 miligramo
30005929 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134266 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE89287525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5725-91-7
Fórmula molecular C14 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 241.24
Sinónimo 7-Ethoxyresorufin
Nombre IUPAC 7-etoxifenoxazin-3-ona
SMILES CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethoxyresorufin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11NO3/c1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h3-8H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0739
Porcentaje de pureza >95%