Learn More
7-Etoxi-4-metilcumarina, TRC
Código de producto. 30377347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377347 5 g
30372099 2.5 g
30381689 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377347 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9375905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-05-8
Fórmula molecular C12 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 204.22
Sinónimo Coumarin, 7-ethoxy-4-methyl- (6CI,8CI), 7-Ethoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-ethoxycoumarin, 4-Methylumbelliferone ethyl ether, 7-Ethoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Ethoxy-4-methylcoumarin, NSC 60561, Maraniol
Nombre IUPAC 7-Etoxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CCOc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-7-Ethoxycoumarin
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0786