Learn More
7-Etoxi-4-metilcumarina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480551 25 g 25 g
11470551 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480551 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20065.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-05-8
Fórmula molecular C12H12O3
Peso molecular (g/mol) 204.23
Número MDL MFCD00016971
Clave InChI NKRISXMDKXBVRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-ethoxy-4-methylcoumarin, 7-ethoxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyl-7-ethoxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxy-4-methyl, unii-zlv1s0nnzh, coumarin, 7-ethoxy-4-methyl, zlv1s0nnzh, 7-ethoxy-4-methyl-chromen-2-one, coumarin, 7-ethoxy-4-methyl-8ci, 7-ethoxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one
PubChem CID 66595
Nombre IUPAC 7-Etoxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CCOC1=CC=C2C(C)=CC(=O)OC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Ethoxy-4-methylcoumarin
Punto de fusión 113°C to 117°C
Cantidad 25 g
Beilstein 169998
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 98%