Learn More
7-Epiclindamicina 2-fosfato (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Epiclindamycin 2-Phosphate |
| CAS | 620181-05-7 |
| Fórmula molecular | C18 H34 Cl N2 O8 P S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | D-erythro-alpha-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, 2-(dihydrogen phosphate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,16-,18-/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](OP(=O)(O)O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-6-[(1S,2R)-2-cloro-1-[[(2S,4R)-1-metil-4-propilpirrolidin-2-carbonil]amino]propil]-4,5-dihidroxi-2-metilsulfaniloxan-3-il] dihidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 504.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 504.1462 |