Learn More
7-epi-Taxol, MedChemExpress
Descripción
7-epi-Taxol is an active metabolite of taxol, with activity comparable to that of taxol against cell replication, promoting microtubule bundle formation and against microtubule depolymerization.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-epi-Taxol |
| CAS | 105454-04-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H51NO14 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-epi-Paclitaxel |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@@H]1C[C@]2([H])[C@](CO2)(OC(C)=O)[C@]3([H])[C@]1(C)C([C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@@H](OC([C@@H]([C@H](C5=CC=CC=C5)NC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O)C[C@]([C@H]3OC(C7=CC=CC=C7)=O)(O)C4(C)C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 853.91 |
| Mostrar más |