Learn More
7-Epi Docetaxel, TRC
Código de producto. 30132606
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30132606 5 mg 5 miligramos
17923715 1 mg 1 miligramo
17923255 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30132606 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE5853005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 153381-68-1
Fórmula molecular C43 H53 N O14
Peso molecular (g/mol) 807.88
Sinónimo Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, : Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4α,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11β,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 4-epi-Docetaxel, 7-Epidocetaxel, 7-Epitaxotere, 7-epi-Docetaxel, 5β,20-epoxy-1,7α,10β-Trihydroxy-9-oxotax-11-ene-2a,4,13a-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Docetaxel Trihydrate Imp C (EP), Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, (2aR,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4α,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11β,12α,12aα,12bα]]-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete, benzenepropanoic acid deriv., 4-epi-Docetaxel, 7-Epidocetaxel, 7-Epitaxotere, 7-epi-Docetaxel, 5β,20-epoxy-1,7α,10β-Trihydroxy-9-oxotax-11-ene-2a,4,13a-triyl 4-acetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Docetaxel Trihydrate Imp C (EP), Docetaxel Anhydrous Impurity C, Docetaxel Trihydrate Impurity C, Docetaxel Impurity C, Docetaxel Impurity C
Nombre IUPAC [(1S,2S,3R,4S,7R,9R,10S,12R,15S)-4-acetiloxi-1,9,12-trihidroxi-15-[(2R,3S)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]-3-fenilpropanoil]oxi-10,14,17,17-tetrametil-11-oxo-6-oxtetratetraciclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoato
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c6ccccc6)C(=C([C@@H](O)C3=O)C5(C)C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Epi-docetaxel (Docetaxel Impurity C)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H53NO14/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52)/t26-,27+,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.3466
Porcentaje de pureza >95%