Learn More
7-Epi-10-oxo-docetaxel, MedChemExpress
Descripción
7-Epi-10-oxo-docetaxel (Docetaxel Impurity 2) is a impurity of docetaxel detected by high performance liquid chromatography (HPLC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Epi-10-oxo-docetaxel |
| CAS | 162784-72-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C43H51NO14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Docetaxel Impurity 2 |
| SMILES | CC(O[C@@]1([C@](C[C@H]2O)([H])OC1)[C@@]([C@@]2(C3=O)C)([H])[C@@H]([C@@](C4(C)C)(C[C@H](OC([C@H](O)[C@H](C5=CC=CC=C5)NC(OC(C)(C)C)=O)=O)C(C)=C4C3=O)O)OC(C6=CC=CC=C6)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 805.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 805.86 |
| Mostrar más |