Learn More
7-epi-10-oxo-10-desacetilbacatina III, Mikromol
Descripción
7-epi-10-oxo-10-desacetilbacatina III, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III |
| CAS | 151636-94-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29H34O10 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, Docetaxel Impurity 20 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 542.57 |
| Mostrar más |