Learn More
7-epi-10-Oxo-10-deacetil Baccatina III, TRC
Código de producto. 30423297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423297 1 mg
30417863 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30423297 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8501001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151636-94-1
Fórmula molecular C29H34O10
Peso molecular (g/mol) 542.57
Sinónimo 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, [2aR-(2aα,4α,4aβ,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, 7-Epi-10-oxo-10-deacetylbaccatin III, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, Docetaxel Impurity 20
Nombre IUPAC [(1S,2S,3R,4S,7R,9R,10S,15S)-4-acetiloxi-1,9,15-trihidroxi-10,14,17,17-tetrametil-11,12-dixo-6-oxtetraciclo[11.3.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-il] benzoato
SMILES CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H34O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,22,24,31-32,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.2152