Learn More
7-(Dimetilamino)-4-metilcumarina, TRC
Código de producto. 30388124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388124 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30388124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493958500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin
CAS 87-01-4
Fórmula molecular C12H13NO2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-6-12(14)15-11-7-9(13(2)3)4-5-10(8)11/h4-7H,1-3H3
SMILES CN(C)c1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
Nombre IUPAC 7-(dimetilamino)-4-metilcromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 203.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0946