Learn More
7-(Difluorometil)-6-(1-metilpirazol-4-il)-1,2,3,4-tetrahidroquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(Difluoromethyl)-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 1904651-39-3 |
| Fórmula molecular | C14H15F2N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 7-(Difluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15F2N3/c1-19-8-10(7-18-19)11-5-9-3-2-4-17-13(9)6-12(11)14(15)16/h5-8,14,17H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | Cn1cc(cn1)c2cc3CCCNc3cc2C(F)F |
| Nombre IUPAC | 7-(difluorometil)-6-(1-metilpirazol-4-il)-1,2,3,4-tetrahidroquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 263.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.1234 |