Learn More
7-(Dietilamino)cumarina-3-azida carbonil, TRC
Código de producto. 30180415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180415 50 mg 50 miligramos
30180412 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47372850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157673-16-0
Fórmula molecular C19 H19 Cl N6 O
Peso molecular (g/mol) 382.847
Sinónimo 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-carbonyl Azide
Nombre IUPAC 5-[(8-cloroisoquinolina-3-il)amino]-3-[(2R)-1-(dimetilamino)propano-2-il]oxipirazina-2-carbonitrilo
SMILES C[C@H](CN(C)C)Oc1nc(Nc2cc3cccc(Cl)c3cn2)cnc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonyl Azide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19ClN6O/c1-12(11-26(2)3)27-19-16(8-21)22-10-18(25-19)24-17-7-13-5-4-6-15(20)14(13)9-23-17/h4-7,9-10,12H,11H2,1-3H3,(H,23,24,25)/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.131