Learn More
7-Dietilamino-4-metilcumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445037 500 g 500 g
11435037 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21938.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231.295 g/mol
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, is potentially useful as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-(dietilamino)-4-metilcumarina es potencialmente útil como colorante láser.
Solubilidad
Soluble en agua, soluciones ácidas acuosas, resinas, barnices, vinilos, éter, acetona, disolventes orgánicos corrientes y alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-44-1
Fórmula molecular C14H17NO2
Peso molecular (g/mol) 231.295
Número MDL MFCD00006864
Clave InChI AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
Nombre IUPAC 7-(dietilamino)-4-metilcromen-2-ona
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 500 g
Beilstein 193303
Información de solubilidad Soluble in water,aqueous acid solutions,resins,varnishes,vinyls,ether,acetone,ordinary organic solvents,and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.3
Porcentaje de pureza 99%