Learn More
7-Dietilamino-3-(4-maleimidofenil)-4-metilcumarina, TRC
Código de producto. 30377279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377279 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30377279 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47377810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
CAS 76877-33-3
Fórmula molecular C24H22N2O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-[4-[7-(Diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, 7-(Diethylamino)-3-(4'-maleimidylphenyl)-4-methylcoumarin, D 346
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCN(CC)c1ccc2C(=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)C
Peso molecular (g/mol) 402.44