Learn More
7-Dietilamino-3-(4-maleimidofenil)-4-metilcumarina, TRC
Product Code. 30371644
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Unit Size:
5 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30371644 5 mg 5 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30371644 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4737785MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
CAS 76877-33-3
Fórmula molecular C24H22N2O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-[4-[7-(Diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, 7-(Diethylamino)-3-(4'-maleimidylphenyl)-4-methylcoumarin, D 346
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCN(CC)c1ccc2C(=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)C
Peso molecular (g/mol) 402.44