Learn More
7-Desmetilagomelatina, TRC
Código de producto. 30360511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360511 10 mg 10 miligramos
30360812 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30360511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23109510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152302-45-9
Fórmula molecular C14 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 229.27
Sinónimo Acetamide, N-[2-(7-hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]-, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, 7-Desmethylagomelatine, N-[2-(7-Hydroxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide, O-Demethylagomelatine, S 21517
Nombre IUPAC N-[2-(7-hidroxinaftalena-1-il)etil]acetamida
SMILES CC(=O)NCCc1cccc2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Desmethyl Agomelatine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(16)15-8-7-12-4-2-3-11-5-6-13(17)9-14(11)12/h2-6,9,17H,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1103
Porcentaje de pureza >95%