Learn More
7-Desmethoxy-7-fluoro Elvitegravir, TRC
Código de producto. 30179234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179234 25 mg 25 miligramos
30179662 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179234 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29041025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869893-92-5
Fórmula molecular C22H20ClF2NO4
Peso molecular (g/mol) 435.85
Sinónimo 6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-7-fluoro-1-[(S)-1-hydroxymethyl-2-methylpropyl]-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, 6-[(3-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-7-fluoro-1,4-dihydro-1-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-2-methylpropyl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid;
Nombre IUPAC 6-[(3-cloro-2-fluorofenil)metil]-7-fluoro-1-[(2S)-1-hidroxi-3-metilbutan-2-il]-4-oxoxinolinina-3-ácido carboxílico
SMILES CC(C)[C@@H](CO)N1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(Cc3cccc(Cl)c3F)c(F)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Desmethoxy-7-fluoro Elvitegravir
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20ClF2NO4/c1-11(2)19(10-27)26-9-15(22(29)30)21(28)14-7-13(17(24)8-18(14)26)6-12-4-3-5-16(23)20(12)25/h3-5,7-9,11,19,27H,6,10H2,1-2H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.1049