Learn More
7-Descarboxamido, 7-ciano (R)-silodosina O-oxalato de Benzoato, TRC
Código de producto. 30353465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353465 25 mg 25 miligramos
30353983 100 mg 100 miligramos
30361136 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30353465 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC82442525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885340-12-5
Fórmula molecular C32H34F3N3O4 . C2H2O4
Peso molecular (g/mol) 671.7
Sinónimo 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile ethanedioate (1:1), (R)-3-(7-Cyano-5-(2-((2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)indolin-1-yl)propyl benzoate Oxalate
Nombre IUPAC 3-[7-ciano-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propilo]-2,3-dihidroindol-1-il]benzoato de propilo; Ácido oxálico
SMILES C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)NCCOc4ccccc4OCC(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H34F3N3O4.C2H2O4/c1-23(37-13-17-40-28-10-5-6-11-29(28)42-22-32(33,34)35)18-24-19-26-12-15-38(30(26)27(20-24)21-36)14-7-16-41-31(39)25-8-3-2-4-9-25;3-1(4)2(5)6/h2-6,8-11,19-20,23,37H,7,12-18,22H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t23-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 671.2454