Learn More
7-desoxi daunorubicinol aglicona (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone |
| CAS | 210837-87-9 |
| Fórmula molecular | C21 H20 O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O7/c1-9(22)21(27)7-6-10-12(8-21)19(25)15-16(17(10)23)20(26)14-11(18(15)24)4-3-5-13(14)28-2/h3-5,9,22-23,25,27H,6-8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4CC(O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(C)O |
| Nombre IUPAC | 6,9,11-trihidroxi-9-(1-hidroxietil)-4-metoxi-8,10-dihidro-7H-tetraceno-5,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 384.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.1209 |