Learn More
7-Demetil Ivabradina, TRC
Código de producto. 30363250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363250 1 mg 1 miligramo
30352888 5 mg 5 miligramos
30350227 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2929801MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304462-60-0
Fórmula molecular C26 H34 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 454.56
Sinónimo 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7-hydroxy-8-methoxy-2H-3-Benzazepin-2-one
Nombre IUPAC 3-[3-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trienil]metil-metilamino]propil]-8-hidroxi-7-metoxi-2,5-dihidro-1H-3-benzazepina-4-una
SMILES COc1cc2CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)CCc2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material O-Desmethyl Ivabradine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34N2O5/c1-27(16-20-10-19-13-24(32-3)25(33-4)15-21(19)20)7-5-8-28-9-6-17-11-22(29)23(31-2)12-18(17)14-26(28)30/h11-13,15,20,29H,5-10,14,16H2,1-4H3/t20-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.2468