Learn More
7-Dehydrocholesterol, MedChemExpress
Código de producto. 16415576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16415576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16415576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113279
MedChemExpress 7-Dehydrocholesterol is biosynthetic precursor of cholesterol and vitamin D3.
7-Dehydrocholesterol is biosynthetic precursor of cholesterol and vitamin D3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Dehydrocholesterol
CAS 434-16-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Ethanol : 16.67 mg/mL (43.34 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 384.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.64
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid