Learn More
7-Dehidrodesmosterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Dehydro Desmosterol |
| CAS | 1715-86-2 |
| Fórmula molecular | C27 H42 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | (3beta)-Cholesta-5,7,24-trien-3-ol, Cholesta-5,7,24-trien-3beta-ol, 7-Dehydrodesmosterol, Cholesta-5,7,24(25)-trien-3beta-ol, Cholesta-5,7,24-triene-3beta-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H42O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9-10,19,21,23-25,28H,6,8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilhept-5-en-2-il]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 382.622 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 382.324 |