Learn More
7-Decloro Griseofulvin, TRC
Código de producto. 30368778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368778 25 mg 25 miligramos
30367506 10 mg 10 miligramos
30357166 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368778 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22645025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3680-32-8
Fórmula molecular C17 H18 O6
Peso molecular (g/mol) 318.32
Sinónimo (1'S,6'R)-2',4,6-Trimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 2',4,6-trimethoxy-6'-methyl- (6CI,7CI,8CI), Spiro[benzofuran-2(3H),1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, 2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-, (1'S-trans)-, 7-Dechlorogriseofulvin, Dechlorogriseofulvin
Nombre IUPAC (2S,5'R)-3',4,6-trimetoxi-5'-metilspiro[1-benzofurano-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-dione
SMILES COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3cc(OC)cc(OC)c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dechlorogriseofulvin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18O6/c1-9-5-10(18)6-14(22-4)17(9)16(19)15-12(21-3)7-11(20-2)8-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.1103