Learn More
7-desazapurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Deazapurine |
| CAS | 18549-65-0 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-8-6-5(1)3-7-4-9-6/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMILES | c1cc2c[nH]cnc2n1 |
| Nombre IUPAC | 3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 119.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.0483 |