Learn More
7-Deazahipoxantina, TRC
Código de producto. 30349971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349971 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30349971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD20160025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Deazahypoxanthine
CAS 3680-71-5
Fórmula molecular C6 H5 N3 O
Cantidad 25 g
Sinónimo Tofacitinib Impurity 35
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
SMILES Oc1ncnc2[nH]ccc12
Nombre IUPAC 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 135.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0433