Learn More
7-Deazahipoxantina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15401809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15401809 5 g 5 g
15491799 1 g 1 g
15411809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15401809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64537.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3680-71-5 | C6H5N3O | 135.13 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Methylated 7-Deazahypoxanthines is used as regiochemical probes of xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. La 7-deazahipoxantinas metiladas se utiliza como sondas regioquímicas de xantina oxidasa.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacenar a - 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3680-71-5
Fórmula molecular C6H5N3O
Peso molecular (g/mol) 135.13
Número MDL MFCD08445809
Clave InChI FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 96194
Nombre IUPAC 1,7-dihidropirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ona
SMILES O=C1N=CNC2=C1C=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Deazahypoxanthine
Punto de fusión 345°C to 350°C
Color Marrón
Cantidad 5 g
Beilstein 607869
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido