Learn More
7-Deazaguanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Deazaguanine |
| CAS | 7355-55-7 |
| Fórmula molecular | C6 H6 N4 O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11) |
| SMILES | Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0542 |