Learn More
7-Deazaguanina, TRC
Código de producto. 30361392
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361392 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30361392 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2013255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Deazaguanine
CAS 7355-55-7
Fórmula molecular C6 H6 N4 O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11)
SMILES Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1
Nombre IUPAC 2-amino-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 150.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0542