Learn More
7-Deazaguanina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15490848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490848 1 g 1 g
15400858 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54595.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El bromuro de etidio se intercala de manera eficaz en dúplex sintéticos de ADN con 7-deazaguanina en lugar de guanina, pero no muestra ninguna de las mejoras en la fluorescencia que se observan generalmente en la intercalación. Los dúplex de 7-deazaadenina muestran aproximadamente el 70 % de la mejora de fluorescencia que se esperaba.
Solubilidad
Soluble en N,N-dimetilformamida y dimetil sulfóxido.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7355-55-7
Fórmula molecular C6H6N4O
Peso molecular (g/mol) 150.14
Número MDL MFCD09033259
Clave InChI OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
PubChem CID 96253
Nombre IUPAC 2-amino-1,7-dihidropirrol[2,3-d]pirimidin-4-ona
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Deazaguanine
Cantidad 1 g
Beilstein 512680
Información de solubilidad Soluble in N,N-Dimethylformamide,Dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 97%