Learn More
7-Deazaguanina, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15244814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15244814 1 g Frasco de vidrio 1 g
15254814 5 g Frasco de vidrio 5 g
15264814 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15244814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450260010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 7355-55-7
Fórmula molecular C6H6N4O
Peso molecular (g/mol) 150.14
Número MDL MFCD09033259
Clave InChI OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
PubChem CID 96253
Nombre IUPAC 2-amino-1,7-dihidropirrol[2,3-d]pirimidin-4-ona
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Deazaguanine
Punto de fusión >230.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.14
Porcentaje de pureza 90+%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Deazaguanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación