Learn More
JRI Maxant™ Termógrafo de 7 días
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Termógrafo de 7 días |
| Diámetro (métrico) | 125 mm |
| Longitud (métrico) | 144 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -35 °C a +15 °C |
| Intervalo de tiempo | 7 días |