Learn More
Éster dimetílico de 7-cianometotrexato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Cyanomethotrexate Dimethyl Ester |
| CAS | 112163-39-0 |
| Fórmula molecular | C23 H25 N9 O5 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | L-Glutamic acid, N-[4-[[(2,4-diamino-7-cyano-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-, dimethyl ester (9CI), (S)-Dimethyl 2-(4-(((4-amino-7-cyano-2-imino-2,3-dihydropteridin-6-yl)methyl)(methyl)amino)benzamido)pentanedioate, (2S)-2-[[4-[[(2,4-Diamino-7-cyanopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid dimethyl ester, N-[4-[[(2,4-Diamino-7-cyano-7,8-dihydro-6-pteridinyl)methyl]methylamino]benzoyl]-L-glutamic acid dimethyl ester, 7-Cyanomethotrexate dimethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25N9O5/c1-32(11-16-15(10-24)28-20-18(27-16)19(25)30-23(26)31-20)13-6-4-12(5-7-13)21(34)29-14(22(35)37-3)8-9-17(33)36-2/h4-7,14H,8-9,11H2,1-3H3,(H,29,34)(H4,25,26,28,30,31)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2nc3c(N)nc(N)nc3nc2C#N)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (2S)-2-[[4-[(2,4-diamino-7-cianopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoil]amino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 507.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 507.1979 |