Learn More
Éster dimetílico de 7-cianometotrexato-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Cyanomethotrexate Dimethyl Ester-D3 |
| CAS | 432545-61-4 |
| Fórmula molecular | C23H22D3N9O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[(2,4-Diamino-7-cyano-6-pteridinyl)methyl]methyl-d3-amino]benzoyl]-L-glutamic Acid Dimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25N9O5/c1-32(11-16-15(10-24)28-20-18(27-16)19(25)30-23(26)31-20)13-6-4-12(5-7-13)21(34)29-14(22(35)37-3)8-9-17(33)36-2/h4-7,14H,8-9,11H2,1-3H3,(H,29,34)(H4,25,26,28,30,31)/t14-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(Cc1nc2c(N)nc(N)nc2nc1C#N)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)OC)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | dimetil (2S)-2-[[4-[(2,4-diamino-7-cianopteridin-6-il)metil-(trideuteriometil)amino]benzoil]amino]pentanodioato |
| Peso molecular (g/mol) | 510.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.2167 |