Learn More
Éster etílico de 7-ciano DAMPA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Cyano DAMPA Ethyl Ester |
| CAS | 1329835-68-8 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N8 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-4-deoxy-7-cyano-N10-methylpteroic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N8O2/c1-3-28-17(27)10-4-6-11(7-5-10)26(2)9-13-12(8-19)23-16-14(22-13)15(20)24-18(21)25-16/h4-7H,3,9H2,1-2H3,(H4,20,21,23,24,25) |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N(C)Cc2nc3c(N)nc(N)nc3nc2C#N |
| Nombre IUPAC | 4-[(2,4-diamino-7-cianopteridin-6-il)metil-metilamino]benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 378.388 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.155 |