Learn More
Triflato de 7-cumarilo, TRC
Código de producto. 30362081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362081 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30362081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC756450250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Coumaryl Triflate
CAS 108530-10-5
Fórmula molecular C10H5F3O5S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid 2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5F3O5S/c11-10(12,13)19(15,16)18-7-3-1-6-2-4-9(14)17-8(6)5-7/h1-5H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Nombre IUPAC (2-oxocromen-7-il) trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 294.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.981